Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’370.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
terazosin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC1=NC(N2CCNCC2)=NC3=C1C=C(OC)C(OC)=C3.Cl.O.Cl.O
InChI
1S/C14H19N5O2.2ClH.2H2O/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19;;;;/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18);2*1H;2*1H2
InChI key
OQXJQJHKFIRPCV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Doxazosin Mesylate
- Doxazosin Tablets
- Prazosin Hydrochloride Capsules
- Terazosin Hydrochloride
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family terazosin | API family terazosin | API family - | API family terazosin |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?