Vai a
1642609
USP
Synephrine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, 4-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
30 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 400.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
CHF 400.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
API family
synephrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CC(O)c1ccc(cc1)O)C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3
InChI key
YRCWQPVGYLYSOX-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Synephrine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bitter Orange Fruit Flavonoids Dry Extract
  • Bitter Orange Young Fruit
  • Bitter Orange Young Fruit Powder
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL8938615445201044254
Synephrine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642609
Synephrine
Synephrine phyproof® Reference Substance
PHL89386
Synephrine
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
synephrine
API family
-
API family
piroxicam
API family
atenolol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1642609-30MG04061842633401