Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 521.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sodium benzoate
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Benzoato di sodio soluzione orale galenica
- Pseudoefedrina cloridrato soluzione orale
- Prometazina e fenilefrina cloridrato e codeina fosfato soluzione orale
- Prometazina e fenilefrina cloridrato soluzione orale
- Fluconazolo per sospensione orale
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) liquid formulation | application(s) cleaning products |
| API family sodium benzoate | API family sodium benzoate | API family - | API family - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 436 °C | mp >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoato sodico
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1613564-1G | 04061838746276 |