Vai a
1603108
USP
Ribose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(−)-Ribose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
300 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723081
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ribose
manufacturer/tradename
USP
mp
88-92 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ribose USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR21011.07605W379301
Ribose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1603108
Ribose
Ribose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2101
Ribose
D(-)-Ribose for biochemistry
Millipore
1.07605
D(-)-Ribose
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
neat
format
-
format
-
mp
88-92 °C (lit.)
mp
88-92 °C (lit.)
mp
90-95 °C
mp
88-92 °C (lit.)
API family
ribose
API family
ribose
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribose
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1603108-300MG04061833854723