Vai a
1600201
USP
Regorafenib
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Regorafenib monohydrate, 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide monohydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 514.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H15ClF4N4O3 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
500.83
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 514.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
API family
regorafenib
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)F)Cl.O
InChI
1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
InChI key
ZOPOQLDXFHBOIH-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Regorafenib USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
160021216158761604530
USP
USP
1600201
Regorafenib
Sorafenib Tosylate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1615876
Sorafenib Tosylate
Rivaroxaban United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604530
Rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
regorafenib
API family
regorafenib
API family
sorafenib
API family
rivaroxaban
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1600201-200MG04061842346349