Vai a
1544519
USP
Piroxicam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Aminopyridine, 2-AP, 2-Pyridinamine, 2-Pyridylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’150.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
105785
MDL number:
CHF 1’150.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
piroxicam
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0000680366858.01113
Mepyramine impurity C European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000680
Mepyramine impurity C
2-Aminopyridine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36685
2-Aminopyridine
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
API family
piroxicam
API family
pyrilamine, mepyramine
API family
-
API family
-
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)