Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’410.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxaliplatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Pt]21(N[C@H]3[C@H](N2)CCCC3)(OC(=O)C(=O)O1)(O)O
InChI
1S/C6H12N2.C2H2O4.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;;;/h5-8H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6);2*1H2;/q-2;;;;+6/p-4/t5-,6-;;;;/m1..../s1
InChI key
ANJQIKQBEVISER-NDSUJOINSA-J
General description
Application
- Oxaliplatin
- Oxaliplatin for Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family oxaliplatin | API family oxaliplatin | API family oxaliplatin | API family oxaliplatin |
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?