Vai a
1481044
USP
Oxacillin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
15 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’150.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.19
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 1’150.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxacillin
manufacturer/tradename
USP
mp
192-194 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI key
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Oxacillin Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Oxacillin Sodium
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR249610315361631533
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
oxacillin
API family
oxacillin
API family
amoxicillin
API family
sulfamethoxazole
mp
192-194 °C (lit.)
mp
192-194 °C (lit.)
mp
-
mp
59-61 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1481044-15MG04061833846360