Vai a
1457902
USP
Nefazodone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl- 2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one hydrochloride, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’050.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H32ClN5O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.47
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 1’050.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nefazodone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
InChI key
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Nefazodone hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Nefazodone Hydrochloride Tablets
Biochem/physiol Actions
Novel antidepressant; mixed 5-HT2A serotonin receptor antagonist/serotonin uptake inhibitor.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N553614579241673533
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
nefazodone
API family
-
API family
nefazodone
API family
trazodone
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Electrochemical characterisation of nefazodone hydrochloride and voltammetric determination of the drug in pharmaceuticals and human serum.
Uslu, Bengi, and Sibel A. Ozkan.
Analytica Chimica Acta, 462.1, 49-57 (2002)
Anne-Charlotte Dubbelman et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 122-133 (2014-12-02)
The present study investigated the practical use of modern ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) separation techniques for drug metabolite profiling, aiming to develop a widely applicable, high-throughput, easy-to-use chromatographic method, with a high chromatographic resolution to accommodate simultaneous qualitative and
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1457902-200MG04061833852422