Vai a
1446804
USP
Maleato di monostearile
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Maleato di mono-stearile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’780.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H40O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’780.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
monostearyl maleate
manufacturer/tradename
USP
mp
79-81 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
InChI key
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
143000012957421667406
USP
USP
1446804
Monostearyl maleate
USP
USP
1295742
Glyceryl monooleate
Timolol maleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667406
Timolol maleate
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
79-81 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
API family
monostearyl maleate
API family
methylergonovine
API family
glyceryl monooleate
API family
timolol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleato di monostearile
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sodium Stearyl Fumarate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(2), 6025-6025 (2023)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1446804-100MG04061838735805