Vai a
1445392
USP
Modafinil sulfone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfonyl)acetamide, Modafinil sulfone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
30 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’150.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.35
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
9199801
MDL number:
CHF 1’150.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
modafinil
packaging
pkg of 30 mg
manufacturer/tradename
USP
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI key
ZESNOWZYHYRSRY-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Modafinil sulfone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
104275817110641445368
Modafinil sulfone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1445392
Modafinil sulfone
USP
USP
1042758
Armodafinil CIV
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
modafinil
API family
modafinil
API family
vardenafil
API family
modafinil
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)