Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 448.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
metyrosine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@](N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
NHTGHBARYWONDQ-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... TH(7054)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Metyrosine Capsules
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics |
| API family metyrosine | API family tyrosine | API family theanine | API family tyrosine |
| Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1443205-200MG | 04061833852279 |