Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
metolazone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
InChI key
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Gene Information human ... SLC12A3(6559) | Gene Information human ... SLC12A3(6559) | Gene Information human ... SLC12A3(6559) | Gene Information human ... SLC12A1(6557), SLC12A3(6559) |
| API family metolazone | API family metolazone | API family metolazone | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metolazone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1441200-200MG | 04061833851913 |