Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 417.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methenamine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3.OC(C(O)=O)c4ccccc4
InChI
1S/C8H8O3.C6H12N4/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5,7,9H,(H,10,11);1-6H2
InChI key
UXNFIJPHRQEWRQ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Methenamine Mandelate Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family methenamine | API family methenamine | API family methenamine | API family methenamine |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1409604-200MG | 04061833851760 |