Vai a
1374281
USP
Magnesium Oxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Magnesium oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
MgO
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
magnesium oxide
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
2852 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Magnesium Oxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Magnesium Oxide Capsules
  • Magnesium Oxide Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.058671.0586213138
Magnesium Oxide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374281
Magnesium Oxide
Magnesium oxide heavy, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP
SAFC
1.05867
Magnesium oxide
Magnesium oxide light extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 530
SAFC
1.05862
Magnesium oxide
Magnesium oxide puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
Sigma-Aldrich
13138
Magnesium oxide
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
packaging
pkg of 500 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
mp
2852 °C (lit.)
mp
2800 °C
mp
2800 °C
mp
2852 °C (lit.)
API family
magnesium oxide
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium Oxide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1374281-500MG04065265032605