Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.3 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 570.00 |
Informazioni su questo articolo
vapor pressure
0.17 mmHg ( 25 °C)
API family
linalool
packaging
pkg of 0.3 mL
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 0.3 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename HWI |
| API family linalool | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linalool
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
171.0 °F
flash_point_c
77.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1366567-0.3ML | 04065266774009 |