Vai a
1344509
USP
Iodoquinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Diiodo-8-quinolinol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 372.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5I2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.95
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 372.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
iodoquinol
manufacturer/tradename
USP
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Oc1c(I)cc(I)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI key
UXZFQZANDVDGMM-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Iodoquinol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
149010313518001225441
Iodoquinol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1344509
Iodoquinol
Oxyquinoline sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1490103
Oxyquinoline sulfate
Isorhamnetin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1351800
Isorhamnetin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
iodoquinol
API family
oxyquinoline
API family
isorhamnetin
API family
doxazosin
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1344509-100MG04061833850497