Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 448.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
6.2 (vs air)
API family
inositol
manufacturer/tradename
USP
mp
222-227 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- D-Chiro-Inositol
- Beta Glucan
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) advanced drug delivery |
| API family inositol | API family inositol | API family - | API family - |
| mp 222-227 °C (lit.) | mp 222-227 °C (lit.) | mp 225-227 °C | mp 222-227 °C (lit.) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1340960-500MG | 04061838729828 |