Vai a
1329505
USP
Propantheline Bromide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
9-Hydroxypropantheline bromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’270.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.39
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’270.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
API family
propantheline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
SMILES string
[Br-].[N+](C(C)C)(C(C)C)(CCOC(=O)C1(c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)O)C
InChI
1S/C23H30NO4.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-27-22(25)23(26)18-10-6-8-12-20(18)28-21-13-9-7-11-19(21)23;/h6-13,16-17,26H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RDMADSXCPWAZRH-UHFFFAOYSA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Propantheline Bromide Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propantheline Bromide
  • Propantheline Bromide Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
113502115705081347518
Propantheline bromide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1570508
Propantheline bromide
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
propantheline
API family
clidinium
API family
propantheline
API family
ipratropium
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1329505-50MG04061833850695