Vai a
1295607
USP
Glicerina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Glicerolo, 1,2,3-Propantriolo, Glicerina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 567.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635685
CHF 567.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
API family
glycerin
autoignition temp.
698 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Glicerina standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Glicerina soluzione oftalmica
  • Gliceril dibeenato
  • Mono- e di-gliceridi
  • Etilcellulosa dispersione tipo B
  • L-alfa-glicerilfosforilcolina
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1020G22891.37028
Glycerin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295607
Glycerin
Glycerin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1020
Glycerin
Glycerin meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glycerin
Glycerol anhydrous (vegetable), EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, ACS, USP
SAFC
1.37028
Glycerol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
ACS reagent
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
-
format
-
density
1.25 g/mL (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
vapor density
3.1 (vs air)
vapor density
3.1 (vs air)
vapor density
3.1 (vs air)
vapor density
3.1 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glicerina
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L-alpha-Glycerylphosphorylcholine
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(3) (2021)
Glyceryl Dibehenate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(4), 5791-5791 (2018)
Glycerin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 28(4), 2132-2132 (2020)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1295607-2ML04061838726322
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it 2 milliliters or 2 megaliter?
    1 answer
    1. This product is offered in 2 milliliters.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf