Vai a
1287609
USP
Gadopentetate monomeglumine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]gadolinate(2-) (1:1)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 446.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17NO5 · C14H20GdN3O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
742.79
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 446.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
gadopentetate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Gd+3].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].N(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C.[H+].[H+]
InChI
1S/C14H23N3O10.C7H17NO5.Gd/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);4-13H,2-3H2,1H3;/q;;+3/p-3/t;4-,5+,6+,7+;/m.0./s1
InChI key
LZQIEMULHFPUQY-BMWGJIJESA-K
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12875071379140Y0001209
USP
USP
1287507
Gadodiamide
Meglumine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1379140
Meglumine
Meglumine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001209
Meglumine
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
gadopentetate
API family
gadodiamide
API family
meglumine
API family
meglumine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1287609-500MG04061835346042