Vai a
1277252
USP
Fluoride dentifrice: sodium fluoride/silica
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 oz
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 938.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 938.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluoride dentifrice
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Fluoride dentifrice: sodium fluoride/silica USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
127745612773541614002
Sodium fluoride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1614002
Sodium fluoride
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
fluoride dentifrice
API family
fluoride dentifrice
API family
fluoride dentifrice
API family
sodium fluoride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1277252-4.6OZ04061833859971