Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 348.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
estropipate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
InChI key
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
Application
Also, for use with USP monograph such as Estropipate Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family estropipate | API family estropipate | API family - | API family ethinyl estradiol |
| Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information human ... ESR1(2099) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1255500-500MG | 04061833850077 |