Vai a
1188560
USP
Diclazuril
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl]benzeneacetonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H9Cl3N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.64
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
diclazuril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C17H9Cl3N4O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)12(7-21)16-13(19)5-11(6-14(16)20)24-17(26)23-15(25)8-22-24/h1-6,8,12H,(H,23,25,26)
InChI key
ZSZFUDFOPOMEET-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Diclazuril USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y000234234057Y0000259
Diclazuril United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1188560
Diclazuril
Diclazuril CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Supelco
Y0002342
Diclazuril
Diclazuril VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34057
Diclazuril
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
diclazuril
API family
diclazuril
API family
-
API family
diclazuril
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Lungs,Liver,lymph node
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1188560-200MG04061833843529