Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’470.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
desonide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O1[C@@]2([C@H](OC1(C)C)C[C@@H]3C2(CC([C@H]4C3CCC5=CC(=O)C=CC54C)O)C)C(=O)CO
InChI
1S/C24H32O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h7-9,15-17,19-20,25,27H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15?,16-,17?,19+,20+,22?,23?,24+/m0/s1
InChI key
WBGKWQHBNHJJPZ-YWZQBGSISA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family desonide | API family desonide | API family budesonide | API family prednicarbate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desonide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1173304-250MG | 04061838705006 |