Vai a
1154591
USP
Gamma Cyclodextrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
γ-Cyclodextrin, Cyclomaltooctaose, Cyclooctaamylose, Schardinger γ-Dextrin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 448.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H80O40
Numero CAS:
Peso molecolare:
1297.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78740
CHF 448.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cyclodextrin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Gamma Cyclodextrin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Alfadex
  • Betadex
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
779431C4930779660
Gamma Cyclodextrin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1154591
Gamma Cyclodextrin
γ-Cyclodextrin powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sigma-Aldrich
C4930
γ-Cyclodextrin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
API family
cyclodextrin
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1154591-200MG04061833843147