Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 390.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cimetidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CN\C(NC#N)=N/CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S.ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);1H
InChI key
QJHCNBWLPSXHBL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH2(3274)
General description
Application
- Cimetidine Injection
- Cimetidine in Sodium Chloride Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family cimetidine | API family cimetidine | API family cimetidine | API family cimetidine |
| Gene Information human ... HRH2(3274) | Gene Information human ... HRH2(3274) | Gene Information human ... HRH2(3274) | Gene Information human ... HRH2(3274) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cimetidine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1134073-200MG | 04061838701091 |