Vai a
1096879
USP
Carvacrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Carvacrol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
mol wt
150.22 (C10H14O)
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
room temp
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Carvacrol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL8024142632W224502
Carvacrol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1096879
Carvacrol
Carvacrol phyproof® Reference Substance
PHL80241
Carvacrol
Carvacrol analytical standard
Supelco
42632
Carvacrol
Carvacrol ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W224502
Carvacrol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
agency
certified by the USP
agency
-
agency
-
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1096879-100MG04065269377061