Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 464.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
calcium saccharate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
InChI key
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family calcium saccharate | API family calcium gluconate | API family calcium carbonate | API family calcium levulinate |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1087202-200MG | 04061833859360 |