Vai a
1046307
USP
Aztreonam E-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[[(E)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid, (E)-2-({[(2-Amino-4-thiazolyl){[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]carbamoyl}methylene]amino}oxy)-2-methylpropionic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
15 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’560.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N5O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.43
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
278-839-9
NACRES:
NA.24
CHF 1’560.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
aztreonam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(N1[C@H]([C@@H](C1=O)NC(=O)\C(=N\OC(C)(C)C(=O)O)\c2nc([s]c2)N)C)O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8+/t5-,7-/m0/s1
InChI key
WZPBZJONDBGPKJ-IYZXUIDESA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Aztreonam E-Isomer USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Aztreonam
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
104620516433941098253
USP
USP
1046307
Aztreonam E-Isomer
Aztreonam United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046205
Aztreonam
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
aztreonam
API family
aztreonam
API family
tazobactam
API family
cefuroxime
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1046307-15MG04061833840726