Vai a
1036960
USP
Star Anise Oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 855.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 855.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
anise oil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Star Anise Oil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1036959PHR29881096826
USP
USP
1036960
Star Anise Oil
USP
USP
1036959
Anise oil
Star Anise Oil pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR2988
Star Anise Oil
USP
USP
1096826
Castor oil
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
API family
anise oil
API family
anise oil
API family
anise oil
API family
castor oil
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
199.0 °F
flash_point_c
92.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)