Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 4 x 0.5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 521.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
anethole
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade primary reference standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| mp 20-21 °C (lit.) | mp 20-21 °C (lit.) | mp 20-21 °C (lit.) | mp 20-21 °C (lit.) |
| bp 234-237 °C (lit.) | bp 234-237 °C (lit.) | bp 234-237 °C (lit.) | bp 234-237 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F
flash_point_c
101 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1035005-4X0.5ML | 04061838670588 |