Vai a
1028019
USP
AMITRAZ RELATED COMPOUND A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C6H3NHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
amitraz
manufacturer/tradename
USP
mp
114-118 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
102802810280321486015
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
amitraz
API family
amitraz
API family
amitraz
API family
oxymetazoline
mp
114-118 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1028019-40MG04061834094678