Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’410.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
amiodarone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c(c(cc(c1)C(=O)c2c3c([o]c2CCCC)cccc3)I)O
InChI
1S/C19H16I2O3/c1-2-3-7-16-17(12-6-4-5-8-15(12)24-16)18(22)11-9-13(20)19(23)14(21)10-11/h4-6,8-10,23H,2-3,7H2,1H3
InChI key
PNFMEGSMKIHDFZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Amiodarone Hydrochloride Injection
- Amiodarone Hydrochloride
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family amiodarone | API family amiodarone | API family amiodarone | API family amiodarone |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1027346-20MG | 04061833849057 |