The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit is optimized for use with its own PCR ReadyMix, which is formulated to compensate for components in the extraction, tissue preparation, and neutralization solutions. Using a different PCR kit may require further purification of the DNA to avoid inhibition from contaminants present in the crude extract.
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 reactions | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 49.60 | |
| 100 reactions | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 400.00 | |
| 1000 reactions | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 3’380.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
usage
sufficient for 10 reactions, 10 reactions sufficient for 10 amplifications, 10 reactions sufficient for 10 extractions, sufficient for 100 reactions, 100 reactions sufficient for 100 amplifications, 100 reactions sufficient for 100 extractions, sufficient for 1000 reactions, 1000 reactions sufficient for 1000 amplifications, 1000 reactions sufficient for 1000 extractions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Il kit è corredato dai protocolli validati per l′estrazione e l′amplificazione del DNA genomico da code di topo, capelli, tessuti animali, saliva e tamponi buccali. Nella procedura tipo, il DNA genomico viene estratto da un campione che è stato incubato nella soluzione di preparazione dei tessuti e nella soluzione di estrazione per 10 minuti a temperatura ambiente. Il campione viene riscaldato a 95 °C per tre minuti e successivamente miscelato con una terza soluzione per neutralizzare le sostanze inibitrici prima della PCR. Una parte dell′estratto di DNA viene quindi aggiunta a una reazione PCR contenente i primer e la miscela per PCR ReadyMix REDExtract-N-Amp, inclusa nel kit.
Features and Benefits
- La soluzione perfetta per il rapido isolamento del DNA genomico ai fini della genotipizzazione
- Estrazione di DNA genomico per la PCR con un solo passaggio in 15 minuti
- Miscela PCR ReadyMix, formulata per l′amplificazione diretta dell′estratto
- Anticorpo Hot Start per l′amplificazione altamente specifica del DNA genomico
- Estratto stabile a 4oC per almeno 6 mesi
- REDExtract-N-Amp™ contiene un colorante di tracciamento inerte che permette di caricare direttamente le reazioni di PCR su gel di agarosio.
Other Notes
Legal Information
Anticorpo concesso in licenza per l′uso nella ricerca in vitro ai sensi dei brevetti USA n. 5,338,671 e 5,587,287 e dei brevetti corrispondenti in altri paesi.
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da uno o più brevetti USA seguenti e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 e richieste di brevetto fuori degli Stati Uniti corrispondenti al brevetto USA scaduto n. 5,079,352. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede alcun diritto a qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa senza limitazioni la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti dietro pagamento o altro corrispettivo commerciale. Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici brevettati da Roche richiedono una licenza separata di Roche. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze possono essere ottenute contattando il Direttore Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input - |
| usage sufficient for 10 reactions, 10 reactions sufficient for 10 extractions, 100 reactions sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 1000 reactions sufficient for 1000 extractions, 10 reactions sufficient for 10 amplifications, 100 reactions sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions, 1000 reactions sufficient for 1000 amplifications | usage sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions | usage sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color red | color colorless | color colorless | color red |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
The following procedure is a modification of the Extract-N-Amp™ Tissue PCR protocol.
Articoli
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| XNAT-10RXN | 04061837549960 |
| XNAT-100RXN | 04061835378890 |
| XNAT-1000RXN | 04061835378883 |
-
Hi, can I use a different PCR kit with the DNA extracted using the REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the composition of the different HBSS (-Ca++, -/+ Mg++)?
1 answer-
The XNAT product is a PCR kit optimized for use with tissue samples. None of the components of this kit are formulated with Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS).
Helpful?
-
-
Describe the composition of the different HBSS (-Ca++, -/+ Mg++)
1 answer-
The XNAT product is a PCR kit optimized for use with tissue samples. None of the components of this kit are formulated with Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). See the link below to review the technical bulletin for this kit, which includes a list of components. https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/893/h6648for.pdf See the link below to review the formulation table for a number of HBSS products: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/893/h6648for.pdf
Helpful?
-
-
Is the extract compatible with SYBR green qPCR?
1 answer-
The extract from using the XNAT kit can be used for SYBR green qPCR, but we recommend using product S4320, Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMix (https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s4320_. This is a 2X reaction mix containing SYBR Green, buffer, salts, dNTPs, Taq polymerase and JumpStart™ Taq antibody. It is optimized specifically for use with the extraction reagents and contains JumpStart Taq antibody for hot start PCR to enhance specificity and SYBR Green I to act as a nonspecific reporter for real-time PCR. More information on our SYBR Green Extract-N-Amp™ kits can be found here: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/genomics/qpcr/sybr-green-extract-n-amp-tissue-pcr-kit
Helpful?
-
-
How do I store my DNA samples for use with XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit?
1 answer-
DNA samples can be stored for up to 6 months at 2-8°C with the tissue sample removed.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How do I quantitate my DNA with XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit?
1 answer-
The DNA extract generated using the Extract-N-Amp kit is very crude, and it is not possible to obtain a reliable 260/280 ratio. For quantitation of pure DNA, we recommend using one of our GenElute genomic DNA kits.
Helpful?
-
-
Are the XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit components available separately?
1 answer-
Only R4775, the REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix is available separately.
Helpful?
-
-
What is the shelf life of the kit XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit and how should I store it?
1 answer-
The shelf life of XNAT has not been determined. However, based on our storage guidelines, it should be usable for 1 year from the date of receipt. The REDExtract-N-Amp Tissue PCR Kit can be stored at 2-8°C for up to three weeks. For long-term storage, greater than three weeks, -20°C is recommended. Do not store in a "frost-free" freezer. We recommend to store in 10 reaction aliquots.
Helpful?
-
-
I am unable to detect any PCR product with Product XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit.
1 answer-
From XNAT Technical Bulletin, troubleshooting guide table: PCR reaction may be inhibited due to contaminants in the tissue extract. Dilute the tissue extract with a 50:50 mix of extraction and neutralization solutions. To test for inhibition, include a DNA control and/or spike a known amount of template (100-500 copies) into the PCR along with the tissue extract.