Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 128.00 CHF 108.80 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 495.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 108.80
Prezzo di listinoCHF 128.00Risparmia il 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CC(C(=O)NC(C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H33N3O2.2ClH/c1-24(2,3)25-23(28)20(19-10-6-5-7-11-19)18-26-14-16-27(17-15-26)21-12-8-9-13-22(21)29-4;;/h5-13,20H,14-18H2,1-4H3,(H,25,28);2*1H
InChI key
VJGZNBYDSDEOED-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| originator Wyeth | originator GlaxoSmithKline | originator GlaxoSmithKline | originator - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| W1895-25MG | 04061837488740 |
| W1895-5MG | 04061832078304 |