Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 192.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
CHF 192.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
The GenElute™ Vacuum Regulator is used to measure the pressure of the vacuum used on the GenElute Vacuum Manifold to support the isolation of genomic DNA, RNA and PCR products which can be used for a variety of molecular biology applications. The GenElute Vacuum Regulator is used to establish a reliable vacuum source for the GenElute Vacuum Manifold. A vacuum of 200-400 mbar (pressure difference) is recommended for use with Sigma′s high throughput purification kits.
Application
The GenElute Vacuum Regulator is used to measure the pressure of the vacuum used on the GenElute Vacuum Manifold to support the isolation of genomic DNA, RNA and PCR products which can be used for a variety of molecular biology applications.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This protocol is designed to allow for high throughput purification of pure genomic DNA from a variety of cultured cells and tissues using the GenElute 96 Well Tissue Genomic DNA Purification Kit.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| VM02-1EA | 04061837481673 |