Nome del prodotto
Vasoactive Intestinal Peptide Fragment 1-12 human, porcine, rat, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(N)Cc1cnc[nH]1)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C61H88N18O22/c1-27(2)46(77-49(89)28(3)69-51(91)40(22-44(85)86)73-56(96)42(25-80)76-50(90)35(62)20-33-24-66-26-68-33)57(97)74-38(18-31-10-7-6-8-11-31)55(95)79-48(30(5)82)59(99)75-41(23-45(87)88)53(93)72-39(21-43(63)84)52(92)71-37(19-32-13-15-34(83)16-14-32)54(94)78-47(29(4)81)58(98)70-36(60(100)101)12-9-17-67-61(64)65/h6-8,10-11,13-16,24,26-30,35-42,46-48,80-83H,9,12,17-23,25,62H2,1-5H3,(H2,63,84)(H,66,68)(H,69,91)(H,70,98)(H,71,92)(H,72,93)(H,73,96)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,90)(H,77,89)(H,78,94)(H,79,95)(H,85,86)(H,87,88)(H,100,101)(H4,64,65,67)
InChI key
OZQVVUDUPMJWPH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... VIP(7432)
Biochem/physiol Actions
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?