Vai a
TRUEA
TrueGel3D Buffer pH 5.5
600 μl solution, 10X concentrated
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 14.40
CHF 12.24
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
CHF 12.24
Prezzo di listinoCHF 14.40Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D buffer pH 5.5 is a component of the TrueGel3D Hydrogel system. The TrueGel3D buffer with pH 5.5 is recommended for fast gelling hydrogels, because the acidic pH (lower pH) slows down the formation of a gel allowing homogenous mixing of polymer and crosslinker before it solidify. However, in conjugation with TrueGel3D buffer pH 7.2, buffer with intermediate strengths can be prepared to modulate gelation kinetics. Both buffer systems (TRUEA and TRUEB) have pH indicator (phenol red) and strong buffering capacity to ensure a stable pH.
Application
TrueGel3D buffers with pH 5.5 and 7.2 is used to modulate gelation kinetics
Preparation Note
TRUEA-1VL contains TrueGel3D buffer pH 5.5, 10X concentrated
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TRUEBP8165PPB022
Tris buffer Pre-set, pH 7.0, pHast Pack™, powder
Sigma-Aldrich
PPB022
Tris buffer
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
Articoli
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
TRUEA-1VL04061838116048