Vai a
T8637
Thiamine monophosphate chloride dihydrate
Sinonimo/i:
Aneurine monophosphate chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 62.50
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 150.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18ClN4O4PS · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.82
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-536-9
Beilstein/REAXYS Number:
3844977
MDL number:
CHF 62.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
190 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
InChI key
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiamine monophosphate chloride dihydrate has been used as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) to quantify thiamine in plant exudates and to evaluate its purity.
Biochem/physiol Actions
Thiamine monophosphate (TMP) is used as a substrate of thiamine-phosphate kinase (EC 2.7.4.16) and a precursor of thiamine pyrophosphate (TPP). TPP is a coenzyme involved in the catabolism of sugars and amino acids. TMP acts as an intermediate in the hydrolysis of thiamine pyrophosphate to thiamine.
Thiamine monophosphate (TMP) is used as a substrate of thiamine-phosphate kinase (EC 2.7.4.16) and a precursor of thiamine pyrophosphate (TPP). TPP is a coenzyme involved in the catabolism of sugars and amino acids.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T4625T4562T1270
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
98.0-102.0%
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
T8637-25G04061837379475
T8637-5G04061837379482