Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 89.10 | |
| 10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 169.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Trifluoperazine dihydrochloride, ≥99%, powder
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
color
white to off-white
mp
243 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: soluble 5 mg/mL, H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
InChI key
BXDAOUXDMHXPDI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥99% | assay 98-101% dry basis | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: soluble 5 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility water: 50 g/L, clear | solubility H2O: soluble 250 mg plus 5 ml of solvent, clear, colorless to faintly yellow, chloroform: soluble, diethyl ether: insoluble, ethanol: soluble, methanol: soluble | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T8516-10G | 04061837379314 |
| T8516-5G | 04061837379321 |