Vai a
T8512
Activated Thiol–Sepharose 4B
lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 183.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 694.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 183.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1 μmol per mL
matrix
Sepharose 4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix active group
glutathione 2-pyridyl disulfide
matrix attachment
N-terminal amino group
matrix spacer
10 atoms (when ligands are coupled through the disulfide groups)
swelling
1 g swells to 4-5 mL
storage temp.
2-8°C
Application
Activated thiol Sepharose 4B is used in protein chromatography, affinity chromatography and activated/functionalized matrices. Activated thiol Sepharose 4B has been used to provide the first report of the isolation of aminopeptidase H from a reptile. Activated thiol Sepharose 4B has also been used to purify and characterize a neuropeptide-inactivating peptidase.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose and dextran
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GE17-0569-01GE17-0756-04GE17-0756-01
EAH-Sepharose™ 4B Cytiva 17-0569-01, pack of 50 mL
GE17-0569-01
EAH-Sepharose 4B
matrix
Sepharose 4B
matrix
4% agarose
matrix
4% agarose
matrix
4% agarose
matrix active group
glutathione 2-pyridyl disulfide
matrix active group
-
matrix active group
Glutathione
matrix active group
glutathione
form
lyophilized powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
extent of labeling
1 μmol per mL
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)