Vai a
T8288
C-Flex®laboratory tubing
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 1.6 mm × 3.2 mm × 0.8 mm
Sinonimo/i:
C flex tubing, Plastic tube, pump tubing, thermoplastic tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-063-1 
I.D. × O.D. × wall thickness
1.6 mm × 3.2 mm × 0.8 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T8038T7913T6788
C-Flex®laboratory tubing opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 1.6 mm × 3.2 mm × 0.8 mm
T8288
C-Flex®laboratory tubing
vibrant-m
T8038
C-Flex®laboratory tubing
vibrant-m
T6788
C-Flex®laboratory tubing
material
opaque TPE
material
-
material
opaque TPE
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
roll of 25 feet
size
50 ft
size
-
size
50 ft
size
-
manufacturer/tradename
C-Flex 072-063-1 
manufacturer/tradename
C-Flex
manufacturer/tradename
C-Flex 072-125-2  
manufacturer/tradename
C-Flex
I.D. × O.D. × wall thickness
1.6 mm × 3.2 mm × 0.8 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
I.D. × O.D. × wall thickness
3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®laboratory tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
T8288-50FT04065272325288
T8288-50FTPW04065272325295
T8288-1EA04065273230628
T8288-1EAPW04065273230635
T8288-25FT04061833469118