Vai a
T7663
C-Flex®laboratory tubing
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
Sinonimo/i:
C flex tubing, Plastic tube, aseptic sealing and welding tube, pump tubing, thermoplastic tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-188-2 
I.D. × O.D. × wall thickness
4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T8163T8038T6788
vibrant-m
T8038
C-Flex®laboratory tubing
vibrant-m
T6788
C-Flex®laboratory tubing
material
opaque TPE
material
-
material
-
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
roll of 25 feet
packaging
-
packaging
roll of 25 feet
manufacturer/tradename
C-Flex 072-188-2 
manufacturer/tradename
C-Flex
manufacturer/tradename
C-Flex
manufacturer/tradename
C-Flex
I.D. × O.D. × wall thickness
4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
I.D. × O.D. × wall thickness
-
I.D. × O.D. × wall thickness
-
size
50 ft
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®laboratory tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)