Vai a
T7313
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazole
Sinonimo/i:
TRIM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 155.00
CHF 131.75
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
CHF 131.75
Prezzo di listinoCHF 155.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1-n2ccnc2
InChI
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-6-5-14-7-15/h1-7H
InChI key
WZBWBNCQUTXYEL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent nitric oxide synthase inhibitor.
Potent nitric oxide synthase inhibitor. Because of the putative involvement of nitric oxide in depression and stress syndromes, TRIM was studied for its antidepressant effects, and found to reduce manifestations of stress in an animal model as well as fluoxetine.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
T7313-100MG04061832949994