Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 109.00 CHF 92.65 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 284.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 92.65
Prezzo di listinoCHF 109.00Risparmia il 15%biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
mp
139-140 °C
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: <25 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(\C=C(\C#N)C#N)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H22N2O/c1-17(2,3)14-8-12(7-13(10-19)11-20)9-15(16(14)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3
InChI key
MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956), ORAI1(84876), PDGFRA(5156), PDGFRB(5159)
mouse ... Eef2k(13631), Prkaca(18747), Prkca(18750), Src(20779)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: 20 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: <25 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color yellow | color white to beige | color white | color - |
| Gene Information human ... EGFR(1956), ORAI1(84876), PDGFRA(5156), PDGFRB(5159) | Gene Information - | Gene Information human ... NR1I3(9970) | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SAB1305340-400UL | 04061835614097 |
| T182-5MG | 04061832434865 |
| T182-25MG | 04061832434858 |