Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14F6N2O2·HCl
Peso molecolare:
428.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CN)NC(C=C1)=CC=C1OCC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2.Cl
InChI
1S/C17H14F6N2O2.ClH/c18-16(19,20)11-5-10(6-12(7-11)17(21,22)23)9-27-14-3-1-13(2-4-14)25-15(26)8-24;/h1-7H,8-9,24H2,(H,25,26);1H
InChI key
LDIQEQUVXGCYRE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
BAY 2686013 is an orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
BAY 2686013 is an orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
Disclaimer
Hygroscopic
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?