Vai a
SML3244
CU-CPD107
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(Ethoxymethyl)-4-iodo-α,α-dimethyl-5-phenyl-1H-imidazole-1-ethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21IN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.25
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O)CN(C(COCC)=N1)C(C2=CC=CC=C2)=C1I
InChI
1S/C16H21IN2O2/c1-4-21-10-13-18-15(17)14(12-8-6-5-7-9-12)19(13)11-16(2,3)20/h5-9,20H,4,10-11H2,1-3H3
InChI key
XCYMSVIYUJTAPJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CU-CPD107 is a selective and potent inhibitor of Resiquimod-induced Toll-like receptor 8 (TLR8) signaling. Additionally, CU-CPD107 acts as TLR8 agonist in the presence of ssRNA. CU-CPD107 alone is unable to modulate TLR8 signaling.
Selective and potent inhibitor of Resiquimod-induced Toll-like receptor 8 (TLR8); TLR8 agonist in the presence of ssRNA
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3157SML2306SML2552
CU-CPD107 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3244
CU-CPD107
X77 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3157
X77
CTEP ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2306
CTEP
AP-C5 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2552
AP-C5
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)