Vai a
SML3100
AFMT racemate
≥98% (HPLC), E. faecalis pyridoxal-5′-phosphate-dependent tyrosine decarboxylase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
α-(Fluoromethyl)-D/L-tyrosine, (R/S)-α-Fluoromethyltyrosine, (R/S)-2-Amino-3-fluoro-2-(4-hydroxybenzyl)propanoic acid, Alpha-(FluoroMethyl)-D/L-Tyrosine, D/L-AFMT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 216.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 716.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12FNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 216.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
AFMT racemate, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C=C1)CC(N)(C(O)=O)CF
InChI
1S/C10H12FNO3/c11-6-10(12,9(14)15)5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4,13H,5-6,12H2,(H,14,15)
InChI key
ACIQAJKTARSFHQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A racemic mixture of D- and L-AFMT. L-AFMT is reported to selectively inhibt against gut bacteria E. faecalis pyridoxal-5′-phosphate (PLP)-dependent tyrosine decarboxylase (TyrDC)-, but not aromatic amino acid decarboxylase (AADC)-, mediated L-dopa decarboxylation (IC50 = 4.7 μM/cell-free, 1.4 μM/in E. faecalis cultures; 20% human AADC inhibition at 650 μM) via covalent adduct formation with TyrDC co-factor PLP. When co-administered with L-dopa (10 mg/kg) and the AADC inhibitor carbidopa (30 mg/kg) to gnotobiotic mice colonized with E. faecalis, L-AFMT (25 mg/kg) significantly increases L-dopa peak serum concentration.
Covalent inhibtor against L-dopa decarboxylation by gut bacteria E. faecalis tyrosine decarboxylase (TyrDC), but not aromatic amino acid decarboxylase (AADC).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3708T0254SML2841
AFMT racemate ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3100
AFMT racemate
L-Tryptophan reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T0254
L-Tryptophan
Tarenflurbil ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2841
Tarenflurbil
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
2 mg/mL, clear (0.1N HCl)
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vayu Maini Rekdal et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6445) (2019-06-15)
The human gut microbiota metabolizes the Parkinson's disease medication Levodopa (l-dopa), potentially reducing drug availability and causing side effects. However, the organisms, genes, and enzymes responsible for this activity in patients and their susceptibility to inhibition by host-targeted drugs are
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML3100-5MG04065266720914
SML3100-25MG04065266720907