Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 79.50 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 258.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6BrCl2NO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.11
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)c2c(cc(cc2)Cl)Cl)c1[s]c(cc1)Br
InChI
1S/C11H6BrCl2NO3S2/c12-9-3-4-10(19-9)20(17,18)15-11(16)7-2-1-6(13)5-8(7)14/h1-5H,(H,15,16)
InChI key
WWONFUQGBVOKOF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RNA binding motif protein 39 (RBM39; CAPERα, HCC1) degradation-inducing SPLAM (SPLicing inhibitor sulfonAMide).
Tasisulam (LY573636) is a SPLAM (SPLicing inhibitor sulfonAMide) that bridges RNA binding motif protein 39 (RBM39; CAPERα, HCC1) and DCAF15 for interaction, thereby promoting (CUL4-DDB1-DDA1-DCAF15) E3 ubiquitin ligase complex-mediated RBM39 ubiquitination and subsequent proteasomal degradation. Tasisulam exerts selective toxicity in parental HCT116 cancer cultures (IC50 = 6.5 μM), but not those harboring non-CUL4-DCAF15-associating RBM39 G268V mutant even at a high concentration of 50 μM.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML2952-25MG | 04065265102230 |
| SML2952-5MG | 04065265102247 |